Puristimet, pussinsulkijat, WeLoc®
Toimittaja: WELOC
S1207001 S1206004 S1207004 S1211001 S1215001 S1222001 S1232001 S1206001_U S1207005 S1205004
312-0106EA 63.3 EUR
312-0106 312-0105 312-0107 312-0108 312-0109 312-0110 312-0111 WELOS1206001_U WELOS1207005 WELOS1205004
Puristimet, pussinsulkijat, WeLoc®
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
These sealing clips are perfect for use in the demanding pharmaceutical and laboratory environment because they are made from high quality Polyamide 6.6 material from DuPont®. The clips help to maintain hygiene standards, securing opened bags of raw ingredients and materials, such as powders and fluids.
  • Osittain käytettyjen raaka-ainepussien sulkeminen vähentää ristikontaminaation vaaraa
  • Vähennä vuotojen tai onnettomuuksien vaaraa
  • Valmistusmateriaali on vahvaa ja kestävää
  • Valmistettu Ruotsissa hygienialtaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa
  • Sulkijat voi