Natriumtiosulfaatti 0.2 mol/l (0.2 N) vesiliuos

Toimittaja: VWR Collection

VWRS5722.2500EA 0 EUR
VWRS5722.2500 VWRS5722.5000
Natriumtiosulfaatti 0.2 mol/l (0.2 N) vesiliuos
Natriumtiosulfaatti
Kaava: Na₂S₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003499
CAS-numero: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR