Letku, Norprene® A-60-G
Toimittaja: Saint Gobain Life Sciences
AFL00007-S AFL00027 AFL00012-S AFL00018-S AFL00029-S AFL00019-S AFL00003-S AFL00023-S AFL00008-S AFL00010-S AFL00013-S AFL00015-S AFL00017-S AFL00020-S AFL00026-S AFL00027-S AFL00028-S AFL00032-S AFL00036-S AFL00037-S AFL00038-S AFL00045-S AFL00046-S AFL00053-S
VERNAFL00007-SEA 97.4 EUR
VERNAFL00007-S VERNAFL00027 VERNAFL00012-S VERNAFL00018-S VERNAFL00029-S VERNAFL00019-S VERNAFL00003-S VERNAFL00023-S VERNAFL00008-S VERNAFL00010-S VERNAFL00013-S VERNAFL00015-S VERNAFL00017-S VERNAFL00020-S VERNAFL00026-S VERNAFL00027-S VERNAFL00028-S VERNAFL00032-S VERNAFL00036-S VERNAFL00037-S VERNAFL00038-S VERNAFL00045-S VERNAFL00046-S VERNAFL00053-S
Letku, Norprene® A-60-G
Letku Siirtoputki
Lämpömuovinen elastomeeri, musta.
  • Pitkäkestoinen, säänkestävä, kestää hyvin hankausta ja jatkuvan taivuttelun aiheuttamaa väsymystä
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Alhainen kaasujen läpäisevyys verrattuna kumiletkuun
Monikäyttöinen letku teollisuus- ja laboratoriokäyttöön. Lämmön- ja otsoninkestävä. Kestää erittäin hyvin epäorgaanisia nesteitä (happoja ja emäksiä). Soveltuu erinomaisesti peristalttisiin pumppuihin.
Kestää lämpötiloja −60...+135 °C
Kovuus (Shore-asteikko A): 61
Tiheys 0,98