Anti-MHC Class 1, H2, KK Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 36-7-5]
Toimittaja: US Biological
M3885-85H
USBIM3885-85HEA 459 EUR
USBIM3885-85H
Anti-MHC Class 1, H2, KK Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 36-7-5]
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1, H2, KK
Clonality: monoclonal
Clone: 36-7-5
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable
Antigeenin nimi MHC Class 1, H2, KK
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Monoclonal
Konjugaatio Biotin
Clone 36-7-5
Reaktiivisuus Mouse
Isäntä Mouse
Isotyyppi IgG2a kappa
Virtaussytometria Yes
Lomake liquid
Puhdistus purified
Pitoisuus ~0,5 mg/ml
Säilytyspuskuri PBS, 0,1% sodium azide