Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide Chicken Polyclonal Antibody
Toimittaja: US Biological
C0115-01G
USBIC0115-01GEA 473 EUR
USBIC0115-01G
Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide Chicken Polyclonal Antibody
Vasta-aineet
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: Calcitonin Gene-Related Peptide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Rat
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli CGRP
Antigeenin nimi Calcitonin Gene Related Peptide
Environmentally Preferable
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio Unconjugated
Reaktiivisuus Rat
Isäntä Chicken
Isotyyppi IgY
Muoto Serum
Lomake liquid