Anti-NMRK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Toimittaja: US Biological
128636
USBI128636EA 696 EUR
USBI128636
Anti-NMRK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: NMRK2 (nicotinamide riboside kinase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli NMRK2
Antigeenin nimi Nicotinamide riboside kinase 2
Environmentally Preferable
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio Unconjugated
Reaktiivisuus Human
Isäntä Rabbit
Isotyyppi IgG
Western blot Yes
Aminohappoluku 1 to 230
Sekvenssi MKLIVGIGGMTNGGKTTLTNSLLRALPNCCVIHQDDFFKPQDQIAVGEDGFKQWDVLESLDMEAMLDTVQAWLSSPQKFARAHGVSVQPEASDTHILLLEGFLLYSYKPLVDLYSRRYFLTVPYEECKWRRSTRNYTVPDPPGLFDGHVWPMYQKYRQEMEANGVEVVYLDGMKSREELFREVLEDIQNSLLNRSQESAPSPARPARTQGPGRGCGHRTARPAASQQDSM
Lomake liquid
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2.
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR