Anti-VENTX Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Toimittaja: US Biological
043748-PE
USBI043748-PEEA 884 EUR
USBI043748-PE
Anti-VENTX Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Vasta-aineet
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: VENTX (VENT homeobox)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli VENTX
Environmentally Preferable
Antigeenin nimi VENT homeobox
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio PE (Phycoerythrin)
Reaktiivisuus Human
Isäntä Rabbit
Isotyyppi IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitooppi internal
Aminohappoluku 57 to 87
Lomake liquid
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Testatut aplikaatiot Fluoresence ELISA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR