Anti-PLAA Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Toimittaja: US Biological
040123-PE
USBI040123-PEEA 884 EUR
USBI040123-PE
Anti-PLAA Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Vasta-aineet
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-100; Immunochemistry: 1:10-50
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: PLAA (phospholipase A2-activating protein)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli PLAA
Environmentally Preferable
Antigeenin nimi phospholipase A2-activating Protein
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio PE (Phycoerythrin)
Reaktiivisuus Human
Isäntä Rabbit
Isotyyppi IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitooppi internal
Lomake liquid
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice
Testatut aplikaatiot Fluoresence ELISA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR