Anti-ERI1 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Toimittaja: US Biological
035206-PE
USBI035206-PEEA 884 EUR
USBI035206-PE
Anti-ERI1 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Vasta-aineet
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: ERI1 (exoribonuclease 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli ERI1
Environmentally Preferable
Antigeenin nimi Exoribonuclease 1
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio PE (Phycoerythrin)
Reaktiivisuus Human
Isäntä Rabbit
Isotyyppi IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitooppi N-terminal
Aminohappoluku 79 to 109
Lomake liquid
Puhdistus purified by Protein A chromatography
Säilytyspuskuri PBS, pH 7,2
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR