Outlet valve
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
69500
USBE69500EA 34.9 EUR
USBE69500
Outlet valve
Venttiilit Ilmansäätöventtiilit
Outlet valve with M10×1 outside thread.
Sertifikaatit: According to DIN EN 417:2012 and CE-0085CQ0255