Table clamp
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
2051
USBE2051EA 115 EUR
USBE2051
Table clamp
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Large table clamp made of powder-coated aluminium alloy.
  • For rods and square rods up to 26 mm Ø
  • For benches up to 55 mm