Turbidity calibration standards, formazin, Supelco®
Toimittaja: Merck
TURB1000-500ML TURB05-100ML TURB05-1L TURB05-500ML TURB1000-100ML TURB1000-1L TURB100-100ML TURB100-1L TURB100-500ML TURB10-100ML TURB10-1L TURB10-500ML TURB1-100ML TURB1-1L TURB1-500ML TURB20-100ML TURB20-1L TURB20-500ML TURB2-500ML TURB4000-100ML TURB4000-1L TURB4000-500ML TURB4-500ML TURB500-100ML TURB500-500ML TURB50-100ML TURB50-500ML TURB5-100ML TURB5-1L TURB5-500ML
TURB1000-500MLEA 136 EUR
TURB1000-500ML TURB05-100ML TURB05-1L TURB05-500ML TURB1000-100ML TURB1000-1L TURB100-100ML TURB100-1L TURB100-500ML TURB10-100ML TURB10-1L TURB10-500ML TURB1-100ML TURB1-1L TURB1-500ML TURB20-100ML TURB20-1L TURB20-500ML TURB2-500ML TURB4000-100ML TURB4000-1L TURB4000-500ML TURB4-500ML TURB500-100ML TURB500-500ML TURB50-100ML TURB50-500ML TURB5-100ML TURB5-1L TURB5-500ML
Turbidity calibration standards, formazin, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Sameustandardit
Sertifikaatit: ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005 certified.