Sytosentrifugit, Cellspin®
Toimittaja: THARMAC GmbH
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 6360 EUR
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Sytosentrifugit, Cellspin®
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
Monipuolinen sytosentrifugi, joka sopii pienille ja suurille näytemäärille, suunniteltu thin-layer ja mono-layer preparaateille sytologian, mikrobiologian, hematologian, immunosytokemian ja virologian sovellutuksissa.
  • Pehmeäkäyntinen ja tehokas taajuusohjattu moottori ei tarvitse huoltoa
  • Moottoroitu kannen lukitus, selkeä kalvonäppäimistö, helppolukuinen digitaalinen näyttö sekä kääntönuppi asetusten syöttämiseen
  • Cellspin® II (jäähdyttävä): lämpötilaa voi säätää välillä –20 to +40 °C, pikajäähdytystoiminto
  • Turvaominaisuudet: epätasapainokytkin,