Telineet kryolaatikoille, pienten laatikoiden telineet
Toimittaja: TENAK
TE21410 TE21414 TE21412 TE21416 TE21418 TE21420 TE21422
479-0856EA 67.84 EUR
479-0856 479-0858 479-0857 479-0859 479-0860 TENATE21420 TENATE21422
Telineet kryolaatikoille, pienten laatikoiden telineet
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
Classic-mallin teline, Ruostumaton teräskryolaatikoiden säilyttämiseen nestemäisessä typessä.
  • Voidaan käyttää kaikissa arkkupakastinmerkeissä
  • Soveltuvat pienille kryolaatikoille, joiden pohjan koko on 80×80 mm ja korkeus 50 mm
  • Kryolaatikoiden kiinnitys on varmistettu lukitustangolla
  • Soveltuu pahvi-, polypropeeni- ja polykarbonaattilaatikoille
Tilaustiedot: Kryolaatikot on tilattava erikseen.