Ruteeni(III)asetyyliasetonaatti

Toimittaja: TCI
Varoitus

T2183-1G T2183-5G
TCIAT2183-1GEA 102 EUR
TCIAT2183-1G TCIAT2183-5G
Ruteeni(III)asetyyliasetonaatti
Ruteeni(III)asetyyliasetonaatti
Kaava: C₁₅H₂₁O₆Ru
MDL numero: MFCD00000030
CAS-numero: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0772734611c16f3167c39a10befe5a82bd29beab&vid=0772734611c16f3167c39a10befe5a82bd29beab&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Dark red powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 43.00 to 47.00 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR