3'-(Trifluorimetyyli)asetofenoni ≥97.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

T1546-25G T1546-5G
TCIAT1546-25GEA 106 EUR
TCIAT1546-25G TCIAT1546-5G
3'-(Trifluorimetyyli)asetofenoni ≥97.0% (by GC)
3'-(Trifluorimetyyli)asetofenoni
Kaava: C₉H₇F₃O
Kiehumispiste: 199°C
Tiheys: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 83°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000391
CAS-numero: 349-76-8
EINECS: 206-490-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&vid=7b72df896ae0192a0316d5ff547fa23506023255&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR