Tetrabutyyliammoniumheksafluorifosfaatti ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Vaara

T1279-25G T1279-250G
TCIAT1279-25GEA 30.8 EUR
TCIAT1279-25G TCIAT1279-250G
Tetrabutyyliammoniumheksafluorifosfaatti ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutyyliammoniumheksafluorifosfaatti
Kaava: C₁₆H₃₆F₆NP
Sulamispiste: 245°C
MDL numero: MFCD00011748
CAS-numero: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8957bd1b668522b57fa4f5dee186d43005f301c&vid=c8957bd1b668522b57fa4f5dee186d43005f301c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR