Triklooriasetyyli-isosyanaatti ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Toimittaja: TCI
Vaara
T1047-1G T1047-25G T1047-5G
TCIAT1047-1GEA 26.4 EUR
TCIAT1047-1G TCIAT1047-25G TCIAT1047-5G
Triklooriasetyyli-isosyanaatti ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Triklooriasetyyli-isosyanaatti
Kaava: C₃Cl₃NO₂
Kiehumispiste: 80 - 85 °C (27 hPa)
Tiheys: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 65°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002033
CAS-numero: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2206
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&vid=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %