Tosyyli-isosyanaatti ≥95.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Vaara

T0998-25G T0998-500G T0998-100G
TCIAT0998-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0998-25G TCIAT0998-500G TCIAT0998-100G
Tosyyli-isosyanaatti ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Tosyyli-isosyanaatti
Kaava: C₈H₇NO₃S
Kiehumispiste: 130°C
Leimahduspiste: 145°C
MDL numero: MFCD00002030
CAS-numero: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a73d4ebf5f846d96cd820f12c20c2f291f8094c3&vid=a73d4ebf5f846d96cd820f12c20c2f291f8094c3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2970 to 1.2990
Refractive index n20/D 1.5340 to 1.5360


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR