Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Varoitus

T0906-25G T0906-500G T0906-100G
TCIAT0906-25GEA 18.7 EUR
TCIAT0906-25G TCIAT0906-500G TCIAT0906-100G
Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetradekyylitrimetyyliammoniumbromidi
Kaava: C₁₇H₃₈BrN
Sulamispiste: 245…250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011770
CAS-numero: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82414a82dd5e03d6cf235b2461fe0afe59dd93d9&vid=82414a82dd5e03d6cf235b2461fe0afe59dd93d9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR