Tetrabutyyliammoniumperkloraatti ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Vaara

Synonyms: Tetra-n-butylammonium perchlorate

T0836-25G T0836-500G T0836-100G
TCIAT0836-25GEA 51.7 EUR
TCIAT0836-25G TCIAT0836-500G TCIAT0836-100G
Tetrabutyyliammoniumperkloraatti ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutyyliammoniumperkloraatti
Kaava: C₁₆H₃₆ClNO₄
Sulamispiste: 210 °C
Tiheys: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00038722
CAS-numero: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297a6a3b04a7287f82b5518dce8db8a79437fe51&vid=297a6a3b04a7287f82b5518dce8db8a79437fe51&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR