Natriumhydroksidi 2 mol/L in water
Toimittaja: TCI
Vaara
S0543-500ML
TCIAS0543-500MLEA 17.6 EUR
TCIAS0543-500ML
Natriumhydroksidi 2 mol/L in water
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
Kiehumispiste: 109 °C (1013 hPa)
Tiheys: Max, 1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df31f52d5e0152665ef678ca97e6af3a25a53c97&vid=acbffc6c68c2968152070ecef8b46e17162cda7c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 1.9 to 2.1 mol/L