Natriumhydroksidi 1 mol/L in water

Toimittaja: TCI
Vaara

S0542-500ML
TCIAS0542-500MLEA 17.6 EUR
TCIAS0542-500ML
Natriumhydroksidi 1 mol/L in water
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
Tiheys: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ad9f0ae6cb70e42c09b93adaaa46630b4a7937a&vid=4b450a38107228918d6acd997335f0c6a10aa65c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.95 to 1.05 mol/L


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR