Glyseriini ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS

Toimittaja: TCI
Varoitus

S0373-1G S0373-10G
TCIAS0373-1GEA 17.6 EUR
TCIAS0373-1G TCIAS0373-10G
Glyseriini ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Glyseriini
Kaava: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Kiehumispiste: 290°C
Sulamispiste: 18,6 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 177°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004722
CAS-numero: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 14,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb76b9cbe15a9472e70f24bba0cf4db0f10dc14&vid=1581f4bc25baf783b19fdaff0b00b76e5ab15b28&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR