Metyylisalisylaatti ≥99.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

Synonyms: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate

S0015-25G S0015-500G
TCIAS0015-25GEA 17.6 EUR
TCIAS0015-25G TCIAS0015-500G
Metyylisalisylaatti ≥99.0% (by GC)
Metyylisalisylaatti
Kaava: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Kiehumispiste: 224°C
Sulamispiste: –9°C
Tiheys: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 97°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002214
CAS-numero: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 14,06120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&vid=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid to pass test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR