Perfluorodekahydronaftaleeni (cis- ja trans-isomeerien seos) ≥95.0% (by GC)

Toimittaja: TCI

P0837-25G
TCIAP0837-25GEA 50.6 EUR
TCIAP0837-25G
Perfluorodekahydronaftaleeni (cis- ja trans-isomeerien seos) ≥95.0% (by GC)
Perfluorodekahydronaftaleeni (cis- ja trans-isomeerien seos)
Kaava: C₁₀F₁₈
Kiehumispiste: 142°C
MDL numero: MFCD00010626
CAS-numero: 306-94-5
EINECS: 206-192-4
Merck Index: 14,04183
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f303ae8601132a19783a1b9fc93a712e4b8832e&vid=5f303ae8601132a19783a1b9fc93a712e4b8832e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR