L(-)-proliini ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Toimittaja: TCI
P0481-25G P0481-250G
TCIAP0481-25GEA 23.1 EUR
TCIAP0481-25G TCIAP0481-250G
L(-)-proliini ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
L(-)-proliini
Kaava: C₅H₉NO₂
Kiehumispiste: 245 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 220…222 °C
Tiheys: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064318
CAS-numero: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 14,07780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b40e836604d92b1c16dfcfacf93fd34e26cb8eac&vid=b40e836604d92b1c16dfcfacf93fd34e26cb8eac&prid=web&clid=SAPDAM