Polyvinyylipyrrolidoni, M.W. ∼ 10000 K 15
Toimittaja: TCI
P0471-25G P0471-500G P0471-100G
TCIAP0471-25GEA 20.9 EUR
TCIAP0471-25G TCIAP0471-500G TCIAP0471-100G
Polyvinyylipyrrolidoni, M.W. ∼ 10000 K 15
Polyvinyylipyrrolidoni
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Total Nitrogen 12.0 to 12.8 w/w% (calcd.on anh.substance)
K value 12.0 to 18.0
Water max. 7.0 %