Pentan-2-oni ≥99.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Vaara

P0060-500ML P0060-25ML
TCIAP0060-500MLEA 72.6 EUR
TCIAP0060-500ML TCIAP0060-25ML
Pentan-2-oni ≥99.0% (by GC)
Pentan-2-oni
Kaava: C₅H₁₀O
Kiehumispiste: 101°C
Sulamispiste: –78 °C
Tiheys: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 7°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009400
CAS-numero: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1da5d5132b8900f107c2e74cb679fa212d90a13&vid=aa6ce9f47506fda4d9afc57146f8f4fa5cf94913&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR