Isopropyylipalmitaatti ≥97.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

P0005-25ML P0005-500ML
TCIAP0005-25MLEA 18.7 EUR
TCIAP0005-25ML TCIAP0005-500ML
Isopropyylipalmitaatti ≥97.0% (by GC)
Isopropyylipalmitaatti
Kaava: C₁₉H₃₈O₂
Kiehumispiste: 160 °C (2 -rr)
Sulamispiste: 13,5 °C
Tiheys: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 183°C
MDL numero: MFCD00008993
CAS-numero: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e23e7ca634a0f96fc36632a6147455a6960066c8&vid=e23e7ca634a0f96fc36632a6147455a6960066c8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR