7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one

Toimittaja: TCI

N1161-100MG N1161-25MG
TCIAN1161-100MGEA 312 EUR
TCIAN1161-100MG TCIAN1161-25MG
7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Kaava: C₂₈H₃₂O₁₅
MDL numero: MFCD30719837
CAS-numero: 38665-01-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR