2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde

Toimittaja: TCI

N1034-25G N1034-5G
TCIAN1034-25GEA 140 EUR
TCIAN1034-25G TCIAN1034-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Kaava: C₈H₇NO₄
MDL numero: MFCD02093683
CAS-numero: 25016-02-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR