Nikkelidikloridi, vedetön ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Vaara

N0850-25G N0850-500G
TCIAN0850-25GEA 18.7 EUR
TCIAN0850-25G TCIAN0850-500G
Nikkelidikloridi, vedetön ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nikkelidikloridi

CAS Number: 7718-54-9
MDL Number: MFCD00011142
Molecular Formula: Cl2Ni
Molecular Weight: 129.59
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Crystal

Kaava: Cl₂Ni
Sulamispiste: 1009 °C
Tiheys: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011142
CAS-numero: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588

Order Now

Testitulosten erittely

Purity/Analysis Method >98.0% (T)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR