Mangaani(II)kloriditetrahydraatii ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Vaara

M2095-25G M2095-500G
TCIAM2095-25GEA 19.8 EUR
TCIAM2095-25G TCIAM2095-500G
Mangaani(II)kloriditetrahydraatii ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Mangaani(II)kloriditetrahydraatii
Kaava: MnCl₂·4H₂O
Kiehumispiste: 1190 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 58…59 °C
Tiheys: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149792
CAS-numero: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&vid=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR