Ethyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

M1038-25G M1038-500G M1038-100G
TCIAM1038-25GEA 44 EUR
TCIAM1038-25G TCIAM1038-500G TCIAM1038-100G
Ethyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3-mercaptopropionate
Kaava: C₅H₁₀O₂S
Kiehumispiste: 75 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 72°C
MDL numero: MFCD00004896
CAS-numero: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&vid=96f15fbf33471d38769176d89f1a674d5078c380&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR