(3-Merkaptopropyyli)trimetoksisilaani ≥96.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

M0928-100ML M0928-25ML M0928-500ML
TCIAM0928-100MLEA 46.2 EUR
TCIAM0928-100ML TCIAM0928-25ML TCIAM0928-500ML
(3-Merkaptopropyyli)trimetoksisilaani ≥96.0% (by GC)
(3-Merkaptopropyyli)trimetoksisilaani
Kaava: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kiehumispiste: 215 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –50 °C
Tiheys: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 112°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004901
CAS-numero: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16b5f5c749362825e51f810e48f8803f6ac99255&vid=16b5f5c749362825e51f810e48f8803f6ac99255&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR