Metyylisykloheksaani ≥99.0% (by GC) HPLC-analytiikkaan

Toimittaja: TCI
Vaara

M0627-500ML
TCIAM0627-500MLEA 91.3 EUR
TCIAM0627-500ML
Metyylisykloheksaani ≥99.0% (by GC) HPLC-analytiikkaan
Metyylisykloheksaani
Kaava: C₆H₁₁CH₃
Kiehumispiste: 100°C
Sulamispiste: -127°C
Tiheys: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: -4°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001497
CAS-numero: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c1aa4a8d6a2e83dfd24196c23cf797524687d8&vid=280c217e5955425d0d8c9ace9a89d8057a5846c1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (220nm) max. 0.500
Absorbance (230nm) max. 0.200


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR