3'-Metyyliasetofenoni ≥97.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

M0191-25ML M0191-100ML
TCIAM0191-25MLEA 55 EUR
TCIAM0191-25ML TCIAM0191-100ML
3'-Metyyliasetofenoni ≥97.0% (by GC)
Kaava: C₉H₁₀O
Kiehumispiste: 219°C
Leimahduspiste: 85°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008742
CAS-numero: 585-74-0
EINECS: 209-561-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28a876814720aa09991a0c09e575b60f9119025&vid=a28a876814720aa09991a0c09e575b60f9119025&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR