2-Metyyli-3-butyn-2-oli ≥98.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Vaara

M0180-25ML M0180-500ML
TCIAM0180-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0180-25ML TCIAM0180-500ML
2-Metyyli-3-butyn-2-oli ≥98.0% (by GC)
2-Metyyli-3-butyn-2-oli
Kaava: C₅H₈O
Kiehumispiste: 103°C
Sulamispiste: 3 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 19°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004467
CAS-numero: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&vid=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR