4'-Metyyliasetofenoni ≥95.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

M0135-25ML M0135-500ML
TCIAM0135-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0135-25ML TCIAM0135-500ML
4'-Metyyliasetofenoni ≥95.0% (by GC)
4'-Metyyliasetofenoni
Kaava: C₉H₁₀O
Kiehumispiste: 226°C
Sulamispiste: 28 °C
Tiheys: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 92°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008751
CAS-numero: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&vid=e1a43acb52af65f8e0c9f2ad48973bcfa2a6bd64&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR