Natriumlauryylisulfaatti ≥97.0% (by titrimetric analysis) ioniparikromatografiaan

Toimittaja: TCI
Varoitus

I0352-25G I0352-500G I0352-100G
TCIAI0352-25GEA 17.6 EUR
TCIAI0352-25G TCIAI0352-500G TCIAI0352-100G
Natriumlauryylisulfaatti ≥97.0% (by titrimetric analysis) ioniparikromatografiaan
Natriumlauryylisulfaatti
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Sulamispiste: 207°C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70133d1a576563b95828e0ed37231b08216ed2af&vid=0596d7502d61df67d5e9e3d5cf2392e080493266&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.070
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR