Etyyli-isonikotinaatti ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Toimittaja: TCI
Varoitus

I0137-25ML I0137-500ML
TCIAI0137-25MLEA 37.4 EUR
TCIAI0137-25ML TCIAI0137-500ML
Etyyli-isonikotinaatti ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Etyyli-isonikotinaatti
Kaava: C₈H₉NO₂
Kiehumispiste: 220 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 87°C
MDL numero: MFCD00006428
CAS-numero: 1570-45-2
EINECS: 216-379-2
Merck Index: 13,05206
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6cc71284275941fb65858c2acfa1e25e4863a10&vid=f6cc71284275941fb65858c2acfa1e25e4863a10&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR