5-Metyyli-2-heksanoni ≥98.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

I0087-25ML I0087-500ML
TCIAI0087-25MLEA 18.7 EUR
TCIAI0087-25ML TCIAI0087-500ML
5-Metyyli-2-heksanoni ≥98.0% (by GC)
5-Metyyli-2-heksanoni
Kaava: C₇H₁₄O
Kiehumispiste: 144°C
Sulamispiste: –74°C
Tiheys: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 36°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008950
CAS-numero: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf0b6d70c679f5901d6cc74ff38e3e9889ad641&vid=478a9be903db5124bc507fb2a29f65e402327706&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR