2-jodipropaani ≥99.0% (by GC) stabiloitu

Toimittaja: TCI
Varoitus


Stabilization: Stabilised with copper chip

I0069-25G I0069-500G I0069-100G
TCIAI0069-25GEA 28.6 EUR
TCIAI0069-25G TCIAI0069-500G TCIAI0069-100G
2-jodipropaani ≥99.0% (by GC) stabiloitu
2-jodipropaani
Kaava: C₃H₇I
Kiehumispiste: 90°C
Sulamispiste: -90°C
Tiheys: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 42°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001071
CAS-numero: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec788505b6846ad10a477ebbf13f4c3d745af374&vid=d917a9e77fbba469f538fd38c0a44b97e8cbe9ee&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR