2,2,3,3,4,4,4-Heptafluori-1-butanoli ≥98.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

H0548-25G H0548-5G
TCIAH0548-25GEA 139 EUR
TCIAH0548-25G TCIAH0548-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluori-1-butanoli ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluori-1-butanoli
Kaava: C₄H₃F₇O
Kiehumispiste: 96°C
Tiheys: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 25°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004674
CAS-numero: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&vid=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR