4-Fluorostyrene ≥98.0% (by GC) stabiloitu

Toimittaja: TCI
Varoitus


Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

F0461-25G F0461-5G
TCIAF0461-25GEA 203 EUR
TCIAF0461-25G TCIAF0461-5G
4-Fluorostyrene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
4-Fluorostyrene
Kaava: C₈H₇F
Kiehumispiste: 145 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –34,5 °C
Tiheys: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 35°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000361
CAS-numero: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041b7710ace0e72696caac2ad652482fc0d48b56&vid=041b7710ace0e72696caac2ad652482fc0d48b56&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR