4'-Fluoriasetofenoni ≥98.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

F0261-25G F0261-500G
TCIAF0261-25GEA 24.2 EUR
TCIAF0261-25G TCIAF0261-500G
4'-Fluoriasetofenoni ≥98.0% (by GC)
4'-Fluoriasetofenoni
Kaava: C₈H₇FO
Kiehumispiste: 77°C
Tiheys: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 71°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000354
CAS-numero: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&vid=31d04b8a78a8dd11b55ab8645476488367880016&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR