D(+)-Fenkoni ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI
F0163-25ML
TCIAF0163-25MLEA 31.9 EUR
TCIAF0163-25ML
D(+)-Fenkoni ≥98.0% (by GC)
D(+)-Fenkoni
Kaava: C₁₀H₁₆O
Kiehumispiste: 203 °C (1013 hPa)
Tiheys: 0,9449 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 63°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070689
CAS-numero: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03968
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1412f91b2accc84ca60a5f16342ce77af088c9&vid=ab1412f91b2accc84ca60a5f16342ce77af088c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 90.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +63.0 deg (neat)