Di-tert-butyyliperoksidi ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI
Vaara
D3411-100ML
TCIAD3411-100MLEA 24.2 EUR
TCIAD3411-100ML
Di-tert-butyyliperoksidi ≥98.0% (by GC)
Di-tert-butyyliperoksidi
Kaava: C₈H₁₈O₂
Kiehumispiste: 111°C
Sulamispiste: –40°C
Tiheys: 0,798 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12°C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00008803
CAS-numero: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN: 3107
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,03461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=571bc8023e78198adf49308ea3ba4b8e39073f78&vid=571bc8023e78198adf49308ea3ba4b8e39073f78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %