Dodekyylitrimetoksisilaani ≥93.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

D3383-25G D3383-250G
TCIAD3383-25GEA 25.3 EUR
TCIAD3383-25G TCIAD3383-250G
Dodekyylitrimetoksisilaani ≥93.0% (by GC)
Dodekyylitrimetoksisilaani
Kaava: C₁₅H₃₄O₃Si
Kiehumispiste: 118°C
Leimahduspiste: 108°C
MDL numero: MFCD00069148
CAS-numero: 3069-21-4
EINECS: 221-332-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db404294a3ea869083a658236ca72f38014d9c0&vid=9db404294a3ea869083a658236ca72f38014d9c0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR